Learn More
2-chlorothiophène, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il est utilisé dans la préparation du dérivé de 5-phénylthiophène et des acides N-arylhydroxamiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez-vous contre les charges électrostatiques et éloignez-vous des sources d’inflammation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorothiophene |
| Point de fusion | -72°C |
| Densité | 1.285 |
| Point d’ébullition | 127°C to 129°C |
| Point d’éclair | 22°C (71°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.548 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 104652 |
| Afficher plus |