Learn More
2-Chlorothiophène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorothiophene |
| CAS | 96-43-5 |
| Formule moléculaire | C4 H3 Cl S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Chlorothiophene, 2-Thienyl chloride, NSC 8747 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3ClS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccs1 |
| Nom IUPAC | 2-chlorothiophène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.58 |
| Poids de la formule | 117.9644 |