Learn More
2-Chlorothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389629 5 g 5g
11399629 25 g 25g
11459862 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12014.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6320-03-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6320-03-2
Formule moléculaire C6H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 144.62
Numéro MDL MFCD00004830
Clé InChI PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
CID PubChem 80599
Nom IUPAC 2-chlorobenzénéthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorothiophenol
Densité 1.277
Point d’ébullition 108°C to 110°C (30 mmHg)
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.604
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1209665
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 144.62
Pourcentage de pureté 98%