Learn More
2-Chlorothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorothiophenol |
| Densité | 1.277 |
| Point d’ébullition | 108°C to 110°C (30 mmHg) |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.604 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1209665 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 144.62 |
| Afficher plus |