Learn More
2-chlorothiophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10604565 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10604565 5 g Flacon en verre 5g
10326884 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10604565 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 224350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6320-03-2
Formule moléculaire C6H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 144.62
Numéro MDL MFCD00004830
Clé InChI PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-chlorothiophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.2750g/mL
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4SH
Indice de réfraction 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.275
Synonyme 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
Nom IUPAC 2-chlorobenzénéthiol
CID PubChem 80599
Poids de la formule 144.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorothiophenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.