Learn More
2-Chlorothioxanthone, TRC
Code produit 30368727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4205605G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Formule moléculaire C13 H7 Cl O S
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Chlorothioxanthone, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one (ACI), Thioxanthen-9-one, 2-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Chlorothiaxanthone, 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chlorothioxanthone, CTX, Gencure CTX, Kayacure CTX, Kayacure DETA-S, Nisso Cure CTX, Omnirad CTX, Quantacure CTX, Sandoray 1050, Speedcure CTX, UCI 100
Formule InChI InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC 2-clorotioxanten-9-ona
Poids moléculaire (g/mol) 246.71
Poids de la formule 245.9906