Learn More
2-chlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425627 250 g 250g
11379629 100 g 100g
11415627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23596.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
2-Chlorotoluene is used for permanganate oxidation to give o-chlorobenzoic acid. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorotoluène est utilisé dans l’oxydation du permanganate pour produire de l’acide o-chlorobenzoïque. Il est utilisé dans la préparation du 3-chloro-4-méthylcatéchol et du 4-chloro-3-méthylcatéchol.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-49-8
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Numéro MDL MFCD00000562
Clé InChI IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
CID PubChem 7238
Nom IUPAC 1-chloro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorotoluene
Point de fusion -36°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2238
Beilstein 1904175
Merck Index 14,2171
Point d’ébullition 157°C to 159°C
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 99%