Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chlorotoluene |
| Point de fusion | -36.0°C |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.0800g/mL |
| Quantité | 2.5 L |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.5240 to 1.5260 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Chlorotoluene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.