Learn More
2-Chlorotoluène, TRC
Code produit 30361572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361572 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3824631G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorotoluene
CAS 95-49-8
Formule moléculaire C7 H7 Cl
Quantité 1 g
Synonyme Toluene, o-chloro- (8CI), 1-Chloro-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-methylbenzene, 2-Chlorotoluene, 2-Methyl-1-chlorobenzene, 2-Methylchlorobenzene, 2-Methylphenyl chloride, 2-Tolyl chloride, NSC 8766, o-Chlorotoluene, o-Methylchlorobenzene, o-Tolyl chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1Cl
Nom IUPAC 1-chloro-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Poids de la formule 126.0236