Learn More
Acide 2-(chroman-4-yl)acétique, TRC
Code produit 30352362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30352362 5 mg -
30365899 10 mg 10mg
30356466 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30352362 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6117335MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5655-26-5
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Nom IUPAC acide 2-(3,4-dihydro-2H-chromène-4-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Poids de la formule 192.0786