Learn More
Acide 2-(chroman-4-yl)acétique, TRC
Code produit 30365899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365899 10 mg 10mg
30352362 5 mg -
30356466 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365899 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC61173310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5655-26-5
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Nom IUPAC acide 2-(3,4-dihydro-2H-chromène-4-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Poids de la formule 192.0786