Learn More
2-coumaranone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10514091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10514091 5 g 5g
10071760 1 g 1g
10256200 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10514091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-86-6
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00005856
Clé InChI ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
CID PubChem 68382
Nom IUPAC 3H-1-benzofurane-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Coumaranone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 309
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Coumaranone
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.