Learn More
Acide 2-cyano-3,3-diphénylacrylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid |
| CAS | 10380-41-3 |
| Formule moléculaire | C16H11NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid, 3,3-Diphenyl-2-cyanoacrylic Acid, α-Cyano-β-diphenylacrylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-cyno-3,3-diphénylprop-2-énoique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.26 |
| Poids de la formule | 249.079 |