Learn More
2-cyano-3-fluoropyridine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484330 5 g 5g
11474330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25767.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 97509-75-6 | Molecular Formula: C6H3FN2 | Molecular Weight: 122.102 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97509-75-6
Formule moléculaire C6H3FN2
Poids moléculaire (g/mol) 122.102
Numéro MDL MFCD06797501
Clé InChI VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
CID PubChem 7060408
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-3-fluoropyridine
Point de fusion 27°C to 30°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 122.1
Pourcentage de pureté ≥97%