Learn More
2-cyano-3-iodopyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443577 250 mg 250mg
11491570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26963.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés pour préparer les réactifs de Grignard largement utilisés dans la synthèse organique .2-cyano-3-iodopyridine sont utilisés dans les réactions de couplage. A une large application dans les industries pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827616-52-4
Formule moléculaire C6H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 230.008
Numéro MDL MFCD09037451
Clé InChI MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
CID PubChem 12180890
Nom IUPAC 3-iodopyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-3-iodopyridine
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 230.01
Pourcentage de pureté 95%