Learn More
Acide 2-cyano-3-méthoxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488438 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61856.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-3-methoxybenzeneboronic acid
CAS 1164100-84-8
Formule moléculaire C8H8BNO3
Numéro MDL MFCD10696671
Quantité 100 mg
Synonyme 2-cyano-3-methoxyphenyl boronic acid, acmc-2099sp, 2-cyano-3-methoxyphenyl boronicacid
Clé InChI GRHINHWGIHWEPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(B(O)O)=C1C#N
Nom IUPAC Acide (2-cyano-3-méthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 176.97
CID PubChem 53216734
Poids de la formule 176.97
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide