Learn More
Ester pinacol de lʼacide 2-cyano-4-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427796 250 mg 250mg
15417796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62729.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 461451-63-8 | Molecular Formula: C13H15BFNO2 | Molecular Weight: 247.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461451-63-8
Formule moléculaire C13H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 247.076
Numéro MDL MFCD09260444
Clé InChI IMEIHRCZDURBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronicacidpinacolester, 2-cyano-4-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 5-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
CID PubChem 22180790
Nom IUPAC 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.07
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide