Learn More
2-cyano-4’-méthylbiphényle, 98,+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479167 25 g 25g
11469167 5 g 5g
11369629 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21273.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114772-53-1 | C14H11N | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114772-53-1
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00151805
Clé InChI ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-4'-methylbiphenyl, 4'-methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-methylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-methylbiphenyl, 2-p-tolyl benzonitrile, 2-4-methylphenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-methyl biphenyl, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, unii-o417ti15ta, 4'-methyl-2-cyano diphenyl
CID PubChem 145512
Nom IUPAC 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Point de fusion 49°C to 53°C
Densité 1.17
Point d’ébullition >320°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3605954
Poids de la formule 193.26
Pourcentage de pureté ≥98%