Learn More
Ester éthylique de l'acide 2-cyano-4-méthylhexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyano-4-methylhexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 773084-98-3 |
| Formule moléculaire | C10H17NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17NO2/c1-4-8(3)6-9(7-11)10(12)13-5-2/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC(C)CC)C#N |
| Nom IUPAC | 2-cano-4-méthylHexanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.25 |
| Poids de la formule | 183.1259 |