Learn More
2-Cyano-4-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363976 250 mg 250mg
11343976 1 g 1g
11353976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17148.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
2-Cyano-4-methylpyridine can react to produce C7H7NO2.ClH. This reaction will need reagent 6 NHCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-cyano-4-méthylpyridine peut réagir pour produire du C7H7NO2.ClH. Cette réaction nécessite le réactif 6 NHCl.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1620-76-4
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00128868
Clé InChI LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
CID PubChem 88739
Nom IUPAC 4-méthylpyridine-2-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-4-methylpyridine
Point de fusion 85°C to 88°C
Point d’ébullition 145°C to 148°C (38 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 250 mg
Beilstein 110753
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%