Learn More
Acide 2-cyano-4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416526 250 mg 250mg
15406526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61451.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1218790-84-1 | C8H5BF3NO2 | 214.938 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218790-84-1
Formule moléculaire C8H5BF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.938
Clé InChI DELAZGQTKSRLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, acmc-209ail, 2-cyano-4-trifluoromethyl phenyl boronicacid
CID PubChem 53216599
Nom IUPAC [2-Cyano-4-(trifluorométhyle)phényle]acide boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C#N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.94
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide