Learn More
2-cyano-5-(trifluorométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451719 5 g 5g
15461719 250 mg 250mg
15441719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64486.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 95727-86-9 | C7H3F3N2 | 172.11 g/mol
It is a useful reactant in the synthesis of s-tetrazines. Also act as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif utile dans la synthèse des s-tétrazines. Agit également comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95727-86-9
Formule moléculaire C7H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.11
Numéro MDL MFCD01001119
Clé InChI WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
CID PubChem 1535372
Nom IUPAC 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 13339826
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 172.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide