Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, TRC
Product Code. 30361790
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30361790 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30361790 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9983855G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Formule moléculaire C8 H4 N2 O S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
Nom IUPAC 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 176.195
Poids de la formule 176.004