Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, TRC
Code produit 30356193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356193 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9983851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Formule moléculaire C8 H4 N2 O S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
Nom IUPAC 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 176.195
Poids de la formule 176.004