Learn More
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, TRC
Code produit 30351154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351154 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC998385500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Formule moléculaire C8 H4 N2 O S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMILES Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
Nom IUPAC 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 176.195
Poids de la formule 176.004