missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide, TRC

Code produit 30011904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011904 1 g 1g
30135721 50 g 50g
30133725 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30011904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9822451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 24522-30-3
Formule moléculaire C10 H7 F3 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 228.17
Synonyme 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
Nom IUPAC 2-cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Poids de la formule 228.051
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.