Learn More
2-Cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide, TRC
Code produit 30133725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133725 10 g 10g
30135721 50 g 50g
30011904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98224510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24522-30-3
Formule moléculaire C10 H7 F3 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 228.17
Synonyme 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
Nom IUPAC 2-cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Poids de la formule 228.051