Learn More
2-Cyano-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétamide, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16) |
| Poids de la formule | 228.051 |