Learn More
2-Cyano-N-((furan-2-ylméthyl)carbamoyl)acétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyano-N-((furan-2-ylmethyl)carbamoyl)acetamide |
| CAS | 2385185-75-9 |
| Formule moléculaire | C7 H14 O6 . C3 H8 O |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O6.C3H8O/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7;1-3(2)4/h3-11H,2H2,1H3;3-4H,1-2H3/t3?,4-,5?,6?,7+;/m0./s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O.CC(C)O |
| Nom IUPAC | (3R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol ;propan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.278 |
| Poids de la formule | 254.137 |