Learn More
2-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 69360-26-5 |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule moléculaire | C7H4ClNO2S |
| Numéro MDL | MFCD00052341 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7 |
| Clé InChI | NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl |
| Afficher plus |