Learn More
Acide 2-cyanobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459367 1 g 1g
15469367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52609.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’acide cyanobenzèneboronique est utile dans la synthèse des substituts indénones ou indanones. Il est utilisé dans une annulation [3+2] catalysée par rhodium avec des alcynes conduisant à des indénones substituées.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138642-62-3
Formule moléculaire C7H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Numéro MDL MFCD01632208
Clé InChI NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
CID PubChem 2734610
Nom IUPAC Acide (2-cyanophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzeneboronic acid
Point de fusion 250°C to 254°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté 96%