Learn More
2-ester pinacol de lʼacide cyanobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387339 5 g 5g
11397339 1 g 1g
11307349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27469.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229.086 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214360-48-2
Formule moléculaire C13H16BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.086
Numéro MDL MFCD04038747
Clé InChI SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
CID PubChem 3570229
Nom IUPAC 2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 98%