Learn More
Chlorure de 2-cyanobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448696 5 g 5g
11438696 1 g 1g
11458696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16042.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69360-26-5 | C7H4ClNO2S | 201.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69360-26-5
Formule moléculaire C7H4ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 201.624
Numéro MDL MFCD00052341
Clé InChI NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
CID PubChem 522347
Nom IUPAC Chlorure de 2-cyanobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2721588
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 201.63
Pourcentage de pureté 97%