Learn More
2-cyanoéthyl diisopropylchlorophosphoramidite, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399415 1 g 1g
11309425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399415 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18575.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite is a useful intermediate in organic synthesis. It acts as a protecting reagent in DNA synthesis. It is involved in the selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides. It plays an essential role in the conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites. It is also utilized as phosphitylating reagent for 3'-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2cyanoéthyl diisopropylchlorophosphoramidite est un intermédiaire utile dans la synthèse organique. Elle agit comme réactif de protection dans la synthèse de l’ADN. Elle est impliquée dans la monophosphorylation sélective des glucides et des nucléosides. Elle joue un rôle essentiel dans la conversion des ribonucléosides protégés en phosphoramidites. Il est également utilisé comme réactif phosphitylant pour les groupes de 3′-hydroxyles dans la synthèse d’oligodésoxyribonucléotides.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Réagit violemment au contact de l'eau. Incompatible avec les alcools et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89992-70-1
Formule moléculaire C9H18ClN2OP
Poids moléculaire (g/mol) 236.68
Numéro MDL MFCD00011544
Clé InChI QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
CID PubChem 2734844
Nom IUPAC 3-[chloro-[di(propane-2-yl)amino]phosphanyle]oxypropanénitrile
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Densité 1.061
Point d’ébullition 103°C to 105°C (0.08 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 1 g
Numéro UN UN2845
Beilstein 3588525
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and dichloromethane.
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P334-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite