Learn More
2-cyanoéthyl N,n-diisopropyl chlorophosphoramidite, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10568093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Unit Size
10568093 1 g Flacon en verre 1g
10302103 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10568093 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 374830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    117.65€ / 1g
    Économisez 24.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89992-70-1
Formule moléculaire C9H18ClN2OP
Poids moléculaire (g/mol) 236.68
Numéro MDL MFCD00011544
Clé InChI QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
CID PubChem 2734844
Nom IUPAC 3-[chloro-[di(propane-2-yl)amino]phosphanyle]oxypropanénitrile
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0610g/mL
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4800
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.061
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.