Learn More
ester pinacol dʼacide 2-cyanopyridine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471486 250 mg 250mg
15440908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54689.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 741709-63-7 | C12H15BN2O2 | 230.07 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is used in suzuki reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans les réactions Suzuki.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, l’air, la chaleur. Réfrigéré (2-4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 741709-63-7
Formule moléculaire C12H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.07
Numéro MDL MFCD06657825
Clé InChI IXTBQKLZPOYJFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-cyanopyridin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacole ester, 6-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarbonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarbonitrile
CID PubChem 16414188
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 105°C to 106°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.07
Pourcentage de pureté 96%