Learn More
2-Cyanopyridine, 99%
Code produit 10419020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419020 100 g Flacon en verre 100g
10142280 5 g Flacon en verre 5g
10356220 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10419020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110851000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 100-70-9 | C₆H₄N₂| 104,11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-70-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00006218
Clé InChI FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
CID PubChem 7522
ChEBI CHEBI:27837
Nom IUPAC pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanopyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26.0°C to 28.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 212.0°C to 215.0°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CN
Indice de réfraction 1.5288
Quantité 100 g
Beilstein 22, 36
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyanopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement