Learn More
2-cyanopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435353 100 g 100g
11445353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12900.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique important pour le bromhydrate de rimitérol et utilisé comme bronchodilatateur. Il est également utilisé comme intermédiaire de produits pharmaceutiques et de colorants et pigments. Il agit comme précurseur de l’amide respectif pour la modification de protéines par amidation.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 67 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-70-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.112
Numéro MDL MFCD00006218
Clé InChI FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
CID PubChem 7522
ChEBI CHEBI:27837
Nom IUPAC pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanopyridine
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.081
pH 8.4
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.529
Quantité 100 g
Beilstein 107710
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 67g/L.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%