Learn More
2-cyanopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445353 500 g 500g
11435353 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12900.36
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
It is employed as an important chemical intermediate for rimiterol hydrobromide and used as a bronchodilator. It is also used as intermediates of pharmaceutical and dye and pigment. It acts as a precursor of the respective amidate for protein modification via amidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique important pour le bromhydrate de rimitérol et utilisé comme bronchodilatateur. Il est également utilisé comme intermédiaire de produits pharmaceutiques et de colorants et pigments. Il agit comme précurseur de l’amide respectif pour la modification de protéines par amidation.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 67 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-70-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.112
Numéro MDL MFCD00006218
Clé InChI FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
CID PubChem 7522
ChEBI CHEBI:27837
Nom IUPAC pyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC=NC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanopyridine
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.081
pH 8.4
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.529
Quantité 500 g
Beilstein 107710
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 67g/L.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Fused Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyanopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarbonitrile