Learn More
2-Cyanopyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyanopyridine |
| CAS | 100-70-9 |
| Formule moléculaire | C6H4N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile, 2-Azabenzonitrile, 2-Pyridinenitrile, 2-Pyridyl Cyanide, 2-Pyridylnitrile, NSC 59697, Picolinic Acid Nitrile, alpha-Cyanopyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H |
| SMILES | N#Cc1ccccn1 |
| Nom IUPAC | pyridine-2-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.11 |
| Poids de la formule | 104.0374 |