Learn More
2-Cyanorthyltriméthoxysilane, TRC
Code produit 30368474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368474 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2734601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanorthyltrimethoxysilane
CAS 2526-62-7
Formule moléculaire C6 H13 N O3 Si
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC#N)(OC)OC
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 175.258
Poids de la formule 175.066