Learn More
2-Cyanorthyltriméthoxysilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyanorthyltrimethoxysilane |
| CAS | 2526-62-7 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O3 Si |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](CCC#N)(OC)OC |
| Nom IUPAC | 3-triméthoxysilylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.258 |
| Poids de la formule | 175.066 |