Learn More
2-Cyanothiazole 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480109
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480109 5 g 5g
15490109 250 mg 250mg
15470109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63425.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1452-16-0 | C4H2N2S | 110.134 g/mol
2-Cyanothiazole is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-cyanothiazole est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1452-16-0
Formule moléculaire C4H2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 110.134
Numéro MDL MFCD09702472
Clé InChI ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
CID PubChem 15111480
Nom IUPAC 1,3-thiazole-2-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=N1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanothiazole
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 110.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide