Learn More
2-cyanothioacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10217040 5 g Flacon en verre 5g
10351524 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10217040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305680050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7357-70-2
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00010025
Clé InChI BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
CID PubChem 1416277
Nom IUPAC 2-cyanoéthanethioamide
SMILES NC(=S)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanothioacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 113°C to 119°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2CSNH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Aiguilles ou poudre