Learn More
2-cyanothioacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422787 100 g 100g
11402787 5 g 5g
11412787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15436.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-Cyanothioacetamide was used in the synthesis of 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridine-6-thiolates and bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile]. 2-Cyanothioacetamide is used as a building block for 2-pyridothiones. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Du 2-cyanothioacétamide a été utilisé dans la synthèse des 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tétrahydropyridine-6-thiolates et des bis[6-(2-aryl)-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile]. Le 2-cyanothioacétamide est utilisé comme bloc de construction pour les 2-pyridothiones. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des colorants, etc.
Solubilité
Ne se mélange pas bien avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7357-70-2
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00010025
Clé InChI BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
CID PubChem 1416277
Nom IUPAC 2-cyanoethanethioamide
SMILES NC(=S)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanothioacetamide
Point de fusion 114°C to 120°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1699934
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Does not mix well with water.
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté 98%