Learn More
2-cyclohexén-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656260 1 g Flacon en verre 1g
10139979 5 g Flacon en verre 5g
10413170 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10656260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111230010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 822-67-3 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-67-3
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00001570
Clé InChI PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
CID PubChem 13198
Nom IUPAC cyclohex-2-én-1-ol
SMILES C1CC=CC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexen-1-ol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H9OH
Indice de réfraction 1.4855
Quantité 1 g
Beilstein 06,II,6
Gravité spécifique 0.984
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclohexen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.