Learn More
2-Cyclohexen-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyclohexen-1-ol |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2 |
| Poids de la formule | 98.0732 |