Learn More
2-cyclohexen-one,1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11984831 500 g Flacon en verre 500g
10112380 10 g Flacon en verre 10g
10645912 25 g Flacon en verre 25g
10395690 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11984831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111245000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-68-7
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00001577
Clé InChI FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
CID PubChem 13594
ChEBI CHEBI:15977
Nom IUPAC cyclohex-2-en-1-one
SMILES O=C1CCCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexen-1-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -53.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9930g/mL
Point d’ébullition 168.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H8(=O)
Indice de réfraction 1.4875 to 1.4895
Quantité 500 g
Beilstein 07,II,55
Fieser 01,18
Gravité spécifique 0.993
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclohexen-1-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.