Learn More
2-Cyclohexène-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Cyclohexen-1-one |
| CAS | 930-68-7 |
| Formule moléculaire | C6H8O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2 |
| SMILES | O=C1C=CCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclohex-2-en-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
| Poids de la formule | 96.0575 |