Learn More
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol, TRC
Code produit 30004575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004575 500 mg 500mg
30006783 1 g 1g
30006945 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC990029500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-89-5
Formule moléculaire C12 H14 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 266.25
Synonyme 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
Nom IUPAC 2-cyclohexyl-4,6-dinitrophénol
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Poids de la formule 266.0903